476951
(2S,3S)-1,2-Epoxy-3-(Boc-amino)-4-phenylbutane
99%
Sinonimo/i:
tert-Butyl [S-(R*,R*)]-(−)-(1-oxiranyl-2-phenylethyl)carbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]23/D −7°, c = 0.6 in methanol
Punto di fusione
125-127 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@]1(CO1)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(17)16-12(13-10-18-13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-,13+/m0/s1
NVPOUMXZERMIJK-QWHCGFSZSA-N
Applicazioni
- Hydroxyethyl urea peptidomimetics as potent γ-secretase inhibitors.
- Arylsufonamide derivatives.
- Peptidomimetic β-secretase inhibitors incorporating hydroxyethylamine isosteres.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3