Documenti fondamentali
476897
Sigma-Aldrich
Dichloro(diisopropylamino)borane
≥97%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2NBCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
P. ebollizione
61 °C/13 mmHg (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)N(B(Cl)Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14BCl2N/c1-5(2)10(6(3)4)7(8)9/h5-6H,1-4H3
SQJYZIVNKOIKKX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Cyclizative alkenylboration of carbon-carbon double bonds
  • Cyclizative carboboration of C-C triple bonds
  • Preparation of cationic terminal borylene complexes
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)