Documenti fondamentali
47659
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Fmoc-glycine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
Scegli un formato
5 G
CHF 185.00
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 185.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.4-0.8 mmol/g loading
Matrice
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[X]C(=O)CNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Fmoc-Gly-OH ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
47627
Fmoc-Gly-OH
Fmoc-Phe-OH 98%
Sigma-Aldrich
338338
Fmoc-Phe-OH