Key Documents
476285
Sigma-Aldrich
2,2′,5,5′-Tetrachlorobenzidine
85%
About This Item
Formula condensata:
[-C6H2(Cl)2-4-NH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
85%
Impurezze
<15% water
Punto di fusione
135-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(N)cc2Cl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)