Documenti fondamentali
47617
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH
≥96.0%
Sinonimo/i:
Fmoc-L-asparagine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.36
Beilstein:
4335103
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
Saggio
≥96.0%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −13±1°, c = 1% in DMF
Punto di fusione
~190 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1
YUGBZNJSGOBFOV-INIZCTEOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Fmoc-Thr-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52030
Fmoc-Thr-OH