Documenti
47599
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Val-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-N-methyl-L-valine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.41
Beilstein:
4560212
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −68.0±3°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
187-190 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)19(20(23)24)22(3)21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,12H2,1-3H3,(H,23,24)/t19-/m0/s1
YCXXXPZNQXXRIG-IBGZPJMESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3