Documenti fondamentali
475610
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-4-bromostyrene-co-divinylbenzene)
styrene 29 wt. %
Sinonimo/i:
p -Bromostyrene-divinylbenzene-styrene copolymer
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Crosslinking
2 % cross-linked
Attività specifica
~2.5 meq Br/g
Composizione
styrene, 29 wt. %
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.Brc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3.C=Cc4cccc(C=C)c4.C=Cc5ccccc5C=C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)