Documenti fondamentali
47556
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-1,3-propanediamine hydrobromide
≥95.0% (AT)
Sinonimo/i:
9-Fluorenylmethyl N-(3-aminopropyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,3-diaminopropane hydrobromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20N2O2 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥95.0% (AT)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
~121 °C (dec.)
Gruppo funzionale
Fmoc
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C18H20N2O2.BrH/c19-10-5-11-20-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17H,5,10-12,19H2,(H,20,21);1H
OWAKRMILENXFGM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2