Documenti fondamentali
47536
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-Nε-trifluoroacetyl-L-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H23F3N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.43
Beilstein:
9526814
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥96.0% (HPLC)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H23F3N2O5/c24-23(25,26)21(31)27-12-6-5-11-19(20(29)30)28-22(32)33-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t19-/m0/s1
ZVLMWTPNDXNXSZ-IBGZPJMESA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)