Documenti fondamentali
47527
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(NO2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-Nω-nitro-L-arginine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23N5O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.44
Beilstein:
7060334
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23N5O6/c22-20(25-26(30)31)23-11-5-10-18(19(27)28)24-21(29)32-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,24,29)(H,27,28)(H3,22,23,25)/t18-/m0/s1
RXMHIKWOZKQXCJ-SFHVURJKSA-N
Descrizione generale
may contain ~8% (w/w) solvent
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)