Documenti
474991
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylthiophene
95%
Sinonimo/i:
3-Methyl-4-bromothiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.579 (lit.)
P. eboll.
179-183 °C/770 mmHg (lit.)
Densità
1.584 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cscc1Br
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-7-3-5(4)6/h2-3H,1H3
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.