474789
(S)-(−)-Glycidol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2,3-Epoxy-1-propanol, (S)-(−)-Oxirane-2-methanol
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −15°, neat
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
66-67 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m0/s1
CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.