74595
(±)-Glycidol
analytical standard
Sinonimo/i:
(±)-Oxirane-2-methanol, 2,3-Epoxy-1-propanol, Glycerolglycide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.15 (vs air)
Tensione di vapore
0.9 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥95.0% (GC)
Temp. autoaccensione
780 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.429-1.437
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?