Documenti fondamentali
47384
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-L-prolinol
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-1-Fmoc-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.39
Beilstein:
8789847
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H21NO3/c22-12-14-6-5-11-21(14)20(23)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,14,19,22H,5-6,11-13H2/t14-/m0/s1
HJUXXCOVGMCKQL-AWEZNQCLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)