Documenti fondamentali
472026
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl fluoroformate
≥90%
Scegli un formato
5 G
CHF 1’210.00
CHF 1’210.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 1’210.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15FO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.23
Beilstein:
3590131
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 1’210.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90%
Stato
solid
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(=O)OC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15FO2/c12-10(13)14-11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,11-
PNLZKVOKOVFGMZ-KJZNFTALSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)