470783
Vanadium(V) oxytripropoxide
98%
Sinonimo/i:
Vanadium(V) tripropoxide oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: vanadium
reagent type: catalyst
P. eboll.
82-83 °C/0.25 mmHg (lit.)
Densità
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCO[V](=O)(OCCC)OCCC
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-2-3-4;;/h3*2-3H2,1H3;;/q3*-1;;+3
QZCRZRGXAVPBNP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup