Documenti fondamentali
469823
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) acrylate
average Mn ~375
Sinonimo/i:
Poly(polyethylene glycol acrylate)
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO(OCH2CH2)nOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
PM
average Mn ~375
contiene
1,000-1,500 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
Viscosità
42 cSt(25 °C)(lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H6O2/c1-2-3(4)5;3-1-2-4/h2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)