Documenti fondamentali
469297
Sigma-Aldrich
N-Boc-L-phenylalaninal
97%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanal
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −47°, c = 0.5 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
86-88 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
ZJTYRNPLVNMVPQ-LBPRGKRZSA-N
Informazioni sul gene
human ... CTSK(1513)
Applicazioni
Intermediate for the synthesis of hydroxyethylene dipeptide isosteres that have enzyme inhibition properties.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mordini, A. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 5209-5209 (1996)