469165
N-Z-L-serine methyl ester
95%
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
P. ebollizione
170 °C/0.01 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m0/s1
CINAUOAOVQPWIB-JTQLQIEISA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?