Documenti fondamentali
469025
Sigma-Aldrich
tert-Butylferrocene
97%
About This Item
Formula condensata:
Fe(C5H5)(C5H4C(CH3)3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.579 (lit.)
P. eboll.
96 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C9H13.C5H5.Fe/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8;1-2-4-5-3-1;/h4-7H,1-3H3;1-5H;
DOUYOVFHQKVSSJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)