467936
3,4,5-Trichloropyridine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
75-77 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cncc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H
KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3