Documenti fondamentali
465097
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula condensata:
C6F5B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
OB(O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h13-14H
VASOMTXTRMYSKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of phenylboronic catechol esters as promising anion receptors for polymer electrolytes
  • Preparation of biaryls via palladium-catalyzed homocoupling reaction
  • Prepartion of quaternary a,a-heterodiaryl carboxylic esters via rhodium-catalyzed cross-coupling
  • C-C cross-coupling reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)