Documenti
465062
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylate p-toluenesulfonic acid salt
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17NO2 · C7H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.52
Beilstein:
5722289
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
145-150 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.O=C(OCc2ccccc2)[C@@H]3Cc4ccccc4CN3
InChI
1S/C17H17NO2.C7H8O3S/c19-17(20-12-13-6-2-1-3-7-13)16-10-14-8-4-5-9-15(14)11-18-16;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-9,16,18H,10-12H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t16-;/m0./s1
PSMBIFNNFMRIMV-NTISSMGPSA-N
Applicazioni
Used to prepare a novel class of antifungal agents.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Liu, L.T. et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1335-1335 (1996)