459739
1-(3-Bromopropyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-aza-2,5-disilacyclopentane
97%
Sinonimo/i:
1-(3-Bromopropyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-aza-2,5-disilacyclopentane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. ebollizione
80 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si]1(C)CC[Si](C)(C)N1CCCBr
InChI
1S/C9H22BrNSi2/c1-12(2)8-9-13(3,4)11(12)7-5-6-10/h5-9H2,1-4H3
BKBUBAVZGMRPAK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)