464767
Tetraammineplatinum(II) tetrachloroplatinate(II)
97%
Sinonimo/i:
Magnus Green salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
320 °C (dec.) (lit.)
Densità
4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[Pt++](N)(N)N.Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)