Documenti
340871
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
95%
Sinonimo/i:
4-Amino-5-chloro-o-anisic acid
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H2(Cl)(OCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
206 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3