Key Documents
463361
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethyl methacrylate
98%
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2O(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
contiene
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.4335 (lit.)
P. eboll.
104 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCOC(=O)C(C)=C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)