Documenti fondamentali
408948
Sigma-Aldrich
Isodecyl methacrylate
95%
Sinonimo/i:
Bisomer IDMA
Scegli un formato
1 L
CHF 117.00
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 117.00
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2C10H21
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
contiene
150 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
126 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-12(2)10-8-6-5-7-9-11-16-14(15)13(3)4/h12H,3,5-11H2,1-2,4H3
COCLLEMEIJQBAG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)