Documenti fondamentali
462624
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Aminoheptane
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.22
Beilstein:
4652352
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
142-144 °C (lit.)
Densità
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m1/s1
VSRBKQFNFZQRBM-SSDOTTSWSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)