Documenti fondamentali
462535
Sigma-Aldrich
Polybutadiene-graft-poly(methyl acrylate-co-acrylonitrile)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC=C.C=CC#N.COC(=O)C=C
Applicazioni
Packaging containers.
Caratteristiche e vantaggi
Good gas barrier properties, excellent chemical resistance, high film clarity and scratch resistance.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)