Documenti
462187
Sigma-Aldrich
1,3-Diimino-5,6-bis(octyloxy)isoindoline
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H39N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
122-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1cc2C(=N)NC(=N)c2cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H39N3O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-28-21-17-19-20(24(26)27-23(19)25)18-22(21)29-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3,(H3,25,26,27)
BSEHMIIRKOOGMD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,3-Diimino-5,6-bis(octyloxy)isoindoline (3-Imino-5,6-dioctoxyisoindol-1-amine) is a heterocyclic building block useful in chemical synthesis studies.
Applicazioni
  • reactant in template condensation reaction
  • reactant in synthesis of nonmetalated triazolephthalocyanine derivatives
  • reactant for synthesis of Group VIA metal octaalkoxymetallophthalocyanines
  • reactant for preparation of nickel and zinc phthalocyaninato-triazolehemiporphyrazinato complexes
  • reactant for preparation of unsymmetric substituted push-pull phthalocyanines
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3