Documenti fondamentali
461660
Sigma-Aldrich
Bis[(S)-(+)-(1-naphthyl)ethyl]amine hydrochloride
98%
About This Item
Formula condensata:
[C10H7CH(CH3)]2NH·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]23/D +185°, c = 2 in methanol
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.C[C@H](N[C@@H](C)c1cccc2ccccc12)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C24H23N.ClH/c1-17(21-15-7-11-19-9-3-5-13-23(19)21)25-18(2)22-16-8-12-20-10-4-6-14-24(20)22;/h3-18,25H,1-2H3;1H/t17-,18-;/m0./s1
SESSHTRTZDHACX-APTPAJQOSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)