Key Documents
460729
Sigma-Aldrich
DAB-AM-8, Polypropylenimine octaamine Dendrimer, Generation 2.0
volume 922 Å3
Sinonimo/i:
4,17-Bis-(3-aminopropyl)-8,13-bis-[3-[bis-(3-aminopropyl)-amino]-propyl]-4,8,13,17-tetraazaeicosan-1,20-diamin
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CH2N[(CH2)3N[(CH2)3NH2]2]2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
773.28
Codice UNSPSC:
12162002
Volume
922 Å3
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
pH
12 (25 wt. % in H2O)
Viscosità
0.28 poise(50 °C)(lit.)
Temp. transizione
Tg −97 °C
Solubilità
methanol and water: soluble
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Descrizione generale
Contains 8 surface primary amino groups.
Applicazioni
Coatings, adhesives, plastic additives, cosmetics, catalysts, conductive films, surfactants, controlled release and medical diagnostics.
Note legali
DSM product
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)