458511
meso-1,2-Diphenylethylenediamine
98%
Sinonimo/i:
(1R,2S)-Diaminodiphenylethane, meso-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethylenediamine, meso-1,2-Diphenyldiaminoethane, meso-1,2-Diphenylethanediamine, meso-Stilbenediamine, rel-(1R,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Saggio
98%
Punto di fusione
118-122 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
N[C@H]([C@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14+
PONXTPCRRASWKW-OKILXGFUSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)