Documenti fondamentali
457485
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. ebollizione
223 °C (lit.)
Densità
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-2-5-3-8-6(7)9-4-5/h3-4H,2H2,1H3
BGLLZQRUXJGTAD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
239. The Dimroth rearrangement. Part I. Some alkylated 2-iminopyrimidines.
Brown DJ and Harper JS.
Journal of the Chemical Society, 1276-1284 (1963)
Bobby N Glover et al.
The Journal of organic chemistry, 75(11), 3904-3907 (2010-04-30)
A unique buffering effect of various bases, i-Pr(2)NEt and CaCO(3) in particular, was observed for the acid-catalyzed chloro displacement of 2-chloro-5-ethylpyrimidine with a 2-methyl-2-phenylpropanamine. The use of the carefully chosen bases was essential for the progression of the chloro displacement