Documenti fondamentali
457418
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
62-65 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1ncc(Br)c(OC)n1
InChI
1S/C6H7BrN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
QEZIMQMMEGPYTR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Hilbert-Johnson Reaction of 2, 4-Dialkoxypyrimidines with Halogenoses.
Pliml J and Prystas M.
Advances in Heterocyclic Chemistry, 8, 115-142 (1967)
1016. Reactions of pyrimidin-5-yl-lithium compounds.
Caton MPL, et al.
Journal of the Chemical Society, 5467-5473 (1965)
Palladium-catalysed carbomethoxyvinylation and thienylation of 5-iodo (bromo)-2, 4-dimethoxypyrimidine in water.
Basnak I, et al.
Tetrahedron Letters, 38(27), 4869-4872 (1997)