Documenti fondamentali
457175
Sigma-Aldrich
Poly(epichlorohydrin-co-ethylene oxide-co-allyl glycidyl ether)
epichlorohydrin 72-77 wt. %
About This Item
Formula condensata:
[CH(CH2Cl)CH2O]x(CH2CH2O)y[CH2CH(CH2OCH2CH=CH2)O]Z
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
contiene
0.3% antioxidant
Composizione
epichlorohydrin, 72-77 wt. %
Viscosità
63-77(100 °C, Mooney, ML 1+4)(lit.)
Temp. transizione
Tg −36 °C
Densità
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCO.OCC(O)CCl.OCC(O)COCC=C
Applicazioni
Oil seals, printing rollers, belting, tubing, sheet and coated fabrics.
Caratteristiche e vantaggi
Cured polymers have low damping and are flexible over a wide temperature range, impermeable to gases.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)