Documenti fondamentali
457043
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
97%
Sinonimo/i:
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
68-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H8F6O2/c12-10(13,14)7-3-6(1-2-9(18)19)4-8(5-7)11(15,16)17/h3-5H,1-2H2,(H,18,19)
LISLXJGPJUAEHU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1585-1585 (1996)
A convenient Synthesis of 3, 5-bis (trifluoromethyl) salicylic Acid.
Sui Z and Macielag MJ.
Synthetic Communications, 27(20), 3581-3590 (1997)