456365
3-Dodecylthiophene
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
290 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C16H28S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-14-17-15-16/h13-15H,2-12H2,1H3
RFKWIEFTBMACPZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves