Documenti fondamentali
455342
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
193 °C (lit.)
Densità
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(cccc1C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-2-1-3-5(6(4)10)8(11,12)13/h1-3H
RIKGRFSGIOOYEK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and structural characterization of new phosphinooxazoline complexes of iron.
Sedinkin SL, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 693(18), 3081-3091 (2008)