Documenti fondamentali
454311
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
95%
Sinonimo/i:
N-Z-1,2-Diaminoethane hydrochloride, Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCONHCH2CH2NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.69
Beilstein:
4724532
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
169-172 °C (lit.)
Gruppo funzionale
Cbz
amine
Stringa SMILE
[H]Cl.NCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H14N2O2.ClH/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13);1H
QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2