454249
2-Methylnaphthalene-d10
98 atom % D
Sinonimo/i:
ß-Methylnaphthalene-d10
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
P. eboll.
241-242 °C (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
QIMMUPPBPVKWKM-UZHHFJDZSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.00 °C - closed cup