Documenti fondamentali
453153
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)zirconium(IV)
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tetrakis(diethylamido)zirconium, Tetrakis(diethylamino)zirconium, Zirconium tetrakis(diethylamide)
About This Item
Formula condensata:
[(C2H5)2N]4Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
electronic grade
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
Indice di rifrazione
n20/D 1.51 (lit.)
P. eboll.
128 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)[Zr](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Zr/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
GOVWJRDDHRBJRW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication