Documenti fondamentali
452947
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrrole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C10H8ClN/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H
LTOQUFIOYDCJFJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solvent and ligand effects on selective mono-and dilithiation of 1-(chlorophenyl) pyrroles and 1-(methoxyphenyl) pyrroles.
Fogassy K, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 9, 1039-1043 (2001)