Key Documents
449911
Sigma-Aldrich
Magnesium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Sinonimo/i:
Magnesium diiodide
About This Item
Formula condensata:
MgI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Livello qualitativo
Saggio
99.998% trace metals basis
Impurezze
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
637 °C (dec.) (lit.)
Densità
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Anhydrous magnesium iodide, when reacted with cyclic sulfates of vic-diols, produces the corresponding olefins in excellent yields.
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Jang, D.O. Joo, Y.H.
Synthetic Communications, 28, 871-871 (1998)