Key Documents
449806
Sigma-Aldrich
Europium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Europium fluoride, Europium trifluoride
About This Item
Formula condensata:
EuF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: europium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
P. eboll.
2280 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Eu](F)F
InChI
1S/Eu.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Used in the preparation of novel mixed-metal fluorides and in studies on fluoride glasses.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 622, 1601-1601 (1996)
Ferroelectr., Lett. Sect., 20, 59-59 (1995)
Journal of Luminescence, 66, 290-290 (1995)
Journal of Non-Crystalline Solids, 197, 8-8 (1996)
R Peslin et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 80(6), 2198-2203 (1996-06-01)
Specific airway resistance (sRaw) measured by body plethysmography without conditioning of the inspired air to BTPS exhibits a strong frequency dependence related to the fact that the warming and wetting of the gas in the airways is not instantaneous (R.