Key Documents
449725
Sigma-Aldrich
Cerium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cerium tribromide, Cerous bromide
About This Item
Formula condensata:
CeBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezze
≤2,000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.