449202
Mercury(II) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Mercuric chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Tensione di vapore
1.3 mmHg ( 236 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
beads
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
277 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges