83374
Mercury(II) thiocyanate
purum p.a., ≥95.5% (complexometric)
Sinonimo/i:
Mercuric isothiocyanate, Mercuric sulfocyanide, Mercuric thiocyanate, Mercury di(thiocyanate), Thiocyanic acid, mercury(II) salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥95.5% (complexometric)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: mercury
reagent type: catalyst
Punto di fusione
165 °C (dec.) (lit.)
Densità
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
It can be employed as a reactant for the synthesis of:
- Polymeric mercury(II) coordination complexes with various derivatives of 4,4′-bipyridine ligands via the branched tube method.
- Manganese mercury thiocyanate (MMTC), an organometallic optical single-crystal.
- Heterotrinuclear copper(II)–mercury(II)–copper(II) complexes possessing antibacterial and antifungal activities.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?