Documenti fondamentali
448907
Sigma-Aldrich
Methyl-tripropoxysilane
97%
Sinonimo/i:
Methyltripropoxysilane
About This Item
Formula condensata:
CH3Si(OCH2CH2CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.38
Beilstein:
1749514
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. eboll.
83 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCO[Si](C)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H24O3Si/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3/h5-10H2,1-4H3
RJMRIDVWCWSWFR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)